CAS RN 73162-96-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6R,13S,25R)-5-O-Desmetil-28-desoxi-5-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-6,28-epoxi-13-hidroxi-25-[(1S)-1-metilpropil] Milbemicina B, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6R,13S,25R)-5-O-Desmetil-28-desoxi-5-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-6,28-epoxi-13-hidroxi-25-[(1S)-1-metilpropil] Milbemicina B, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6R,13S,25R)-5-O-Desmetil-28-desoxi-5-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-6,28-epoxi-13-hidroxi-25-[(1S)-1-metilpropil] Milbemicina B, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.