accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 729605-21-4

IUPAC Nombre: 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbonyl)piperazine
Sinónimos: 1-(3-chlorophenyl)-4-(5-methyl-2-phenylpyrazole-3-carbonyl)piperazine
Peso molecular (g/mol): 380.88
Fórmula molecular: C21H21ClN4O
InChi Key: NPHPNBGYPKBDDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN(C(=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C1=CC(Cl)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados