accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 72420-38-3

IUPAC Nombre: 5-methyl-4-oxo-5-phenyl-4,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid
Sinónimos: acifran 阿昔呋喃 acifranum reductol
Peso molecular (g/mol): 218.21
Fórmula molecular: C12H10O4
InChi Key: DFDGRKNOFOJBAJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(OC(=CC1=O)C(O)=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados