CAS RN 72156-70-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metacetina-13C, TRC
CAS: 72156-70-8 Fórmula molecular: 13C C8 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: Acetamide, N-[4-(methoxy-13C)phenyl]-,N-[4-(Methoxy-13C)phenyl]acetamide,Methacetin-13C,Methacetin (13C),Methacetin-(methoxy-13C),4'-(Methoxy-13C)acetanilide,N-Acetyl-4-(methoxy-13C)aniline,N-Acetyl-p-(methoxy-13C)aniline Nombre IUPAC: N-(4-(1^{13}C)metoxifenil)acetamida SMILES: [13CH3]Oc1ccc(NC(=O)C)cc1