CAS RN 72099-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6Beta-Hidroxi-21-desacetil Deflazacort, TRC
CAS: 72099-45-7 Fórmula molecular: C23 H29 N O6 Peso molecular (g/mol): 415.48 Sinónimo: 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 6,11,21-trihydroxy-2'-methyl-, (6β,11β,16β)- (9CI),2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv.,(6β,11β,16β)-6,11,21-Trihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione,6β-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort,6β-Hydroxy-21-desacetyldeflazacort SMILES: CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO