CAS RN 71760-76-4
IUPAC Nombre:
butane-1,4-diol
Sinónimos:
1,4-butanediol 1,4-butylene glycol
Peso molecular (g/mol):
90.12
Fórmula molecular:
C4H10O2
InChi Key:
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCCCO
1
–
1
de
1
resultados
1
1,4-butanodiol-d10, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.