CAS RN 70849-28-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Allosa-13C, TRC
CAS: 70849-28-4 Fórmula molecular: 13C C5 H11 O6 Peso molecular (g/mol): 180.141 Sinónimo: D-Allopyranose-13C Nombre IUPAC: (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-(613C)2,3,4,5-tetrahidropiran-3,4,5,6-tetrol SMILES: OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O