CAS RN 70641-51-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ ET 18-OCH3
Selective PI-PLC inhibitor, also PAF receptor agonist