accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNO

CAS RN 7042-71-9

IUPAC Nombre: 4-(benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
Sinónimos: 4-(benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 251.29
Fórmula molecular: C16H13NO2
InChi Key: WURDDLFAUSUSLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CNC2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados