accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrNOO

CAS RN 700-36-7

IUPAC Nombre: 2-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Sinónimos: 2-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 220
Fórmula molecular: C6H3BrFNO2
InChi Key: VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados