CAS RN 70-10-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, TRC
CAS: 70-10-0 Fórmula molecular: C7 H4 Cl N O S Peso molecular (g/mol): 185.63 Sinónimo: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 6-chloro-,1,2-Benzisothiazolin-3-one, 6-chloro- (7CI,8CI),6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one,6-Chloro-1,2-benzisothiazole-3-one,6-Chloro-1,2-benzisothiazolin-3-one,6-Chloro-1,2-benzoisothiazol-3-one,FER 1443,Landromil,Ticlaton,Ticlatone Nombre IUPAC: 6-cloro-1,2-benzotiazol-3-ona SMILES: Clc1ccc2C(=O)NSc2c1