CAS RN 70-07-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mefenosola, TRC
CAS: 70-07-5 Fórmula molecular: C11 H13 N O4 Peso molecular (g/mol): 223.23 Sinónimo: 2-Oxazolidinone, 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-,2-Oxazolidinone, 5-[(o-methoxyphenoxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI),5-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone,(±)-Mephenoxalone,5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidinone,5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidone,AHR 233,Control-OM,Dorsiflex,Dorsilon,Ekilan,Lenetran,Lenetran Tab,Lenetranat,Mephenoxalone,Methoxadone,Methoxydon,Methoxydone,Metoxadon,Metoxadone,Moderamin,OM-518,Placidex,Riself,Tranpoise,Trepidone,Valans,Xerene Nombre IUPAC: 5-[(2-metaxifenoxi)metil]-1,3-oxazolidina-2-una SMILES: COc1ccccc1OCC2CNC(=O)O2