accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClCl

CAS RN 69782-90-7

IUPAC Nombre: 2,3,3',4,4',5'-hexachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,3,3',4,4',5'-hexachloro-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 360.86
Fórmula molecular: C12H4Cl6
InChi Key: YTWXDQVNPCIEOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1Cl)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados