accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3

CAS RN 69441-16-3

IUPAC Nombre: 1,3,5-trimethylbenzene
Sinónimos: mesitylene trimethylbenzol fleet-X TMB s-trimethylbenzene sym-trimethylbenzene hsdb 92
Peso molecular (g/mol): 120.2
Fórmula molecular: C9H12
InChi Key: AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=CC(C)=C1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados