accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3CH3CH3CH3NSiH3CCH3CH3CH3H3CH3C

CAS RN 690631-97-1

IUPAC Nombre: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-indole
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)indole
Peso molecular (g/mol): 399.46
Fórmula molecular: C23H38BNO2Si
InChi Key: CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados