CAS RN 6901-14-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gamma-Lumi(-)-Colchicina, TRC
CAS: 6901-14-0 Fórmula molecular: C22H25NO6 Peso molecular (g/mol): 399.44 Sinónimo: Acetamide, N-[(7S,7bS,10aR)-5,6,7,7b,8,10a-hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]-,Acetamide, N-(5,6,7,7b,8,10a-hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl)-, [7S-(7α,7bα,10aα)]-,γ-Lumicolchicine (6CI,7CI,8CI),N-[(7S,7bS,10aR)-5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide SMILES: COC1=C[C@@H]2[C@H](C1=O)C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(=O)C)cc(OC)c(OC)c4OC