accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNNOONHOHNONHOOOH

CAS RN 68982-90-1

IUPAC Nombre: 3-[({[({1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]-2-phenylethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]propanoic acid
Sinónimos: 3-[({[({1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]-2-phenylethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 499.48
Fórmula molecular: C23H25N5O8
InChi Key: CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados