CAS RN 689-31-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-Oxohexanedioico, TRC
CAS: 689-31-6 Fórmula molecular: C6 H8 O5 Peso molecular (g/mol): 160.125 Sinónimo: 3-Ketoadipic Acid,3-Oxoadipic Acid,NSC 18511,β-Ketoadipic Acid,β-Oxoadipic Acid; Nombre IUPAC: Ácido 3-oxohexanedioico SMILES: OC(=O)CCC(=O)CC(=O)O