CAS RN 688046-43-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(4,5-dicloro-2-metoxi-3-piridinil)(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4,5-dicloro-2-metoxi-3-piridinil)(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(4,5-dicloro-2-metoxi-3-piridinil)(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.