accessibility menu, dialog, popup

UserName

KKCH3H3C(S)(S)H3C(R)(R)H3C(R)O(R)(S)CH3(S)H3C(S)CH3HOOO(S)O(S)(S)OH(S)HO(R)O(R)O(S)(S)HO(S)HO(R)HOOOOO

CAS RN 68797-35-3

IUPAC Nombre: dipotassium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-{[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl]oxy}-5-{[(2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxylato-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxyoxane-2-carboxylate
Sinónimos: dipotassium glycyrrhizate
Peso molecular (g/mol): 899.12
Fórmula molecular: C42H60K2O16
InChi Key: BIVBRWYINDPWKA-VLQRKCJKSA-L
SMILES: [K+].[K+].CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados