CAS RN 687132-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-[(1S,2S)-1-Etil-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-4-[4-[4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-uno, TRC
CAS: 687132-01-0 Fórmula molecular: C23H29N5O3 Peso molecular (g/mol): 423.51 Sinónimo: 1-((2S,3S)-2-Hydroxypentan-3-yl)-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one SMILES: CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4