accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2NH2FFOHO

CAS RN 68278-23-9

IUPAC Nombre: hydrogen 2,5-diamino-2-(difluoromethyl)pentanoic acid chloride
Sinónimos: hydrogen vaniqa chloride
Peso molecular (g/mol): 218.63
Fórmula molecular: C6H13ClF2N2O2
InChi Key: VKDGNNYJFSHYKD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados