CAS RN 6807-17-6
IUPAC Nombre:
4-[2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol
Sinónimos:
4-[2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol
Peso molecular (g/mol):
270.37
Fórmula molecular:
C18H22O2
InChi Key:
VHLLJTHDWPAQEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
4-[2-(4-hidroxifenil)-4-metilpentan-2-il]fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[2-(4-hidroxifenil)-4-metilpentan-2-il]fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-[2-(4-hidroxifenil)-4-metilpentan-2-il]fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.