CAS RN 68007-08-9
IUPAC Nombre:
1H-imidazole hydroiodide
Sinónimos:
imidazole hydroiodide
Peso molecular (g/mol):
195.99
Fórmula molecular:
C3H5IN2
InChi Key:
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
I.N1C=CN=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
Promociones disponibles
HYDRANAL™ - Aceite Coulomat, reactivo para valoración culombimétrica KF en aceites (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
HYDRANAL™ - Aceite Coulomat, reactivo para valoración culombimétrica KF en aceites (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración por culombimetría Karl Fischer en aceites (basado en cloroformo-metanol-xileno), preferido para células con diafragma
2
HYDRANAL™: estufa Coulomat AG, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración culombimétrica Karl Fischer con estufa (a base de metanol), para células con y sin diafragma