CAS RN 68006-83-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol, TRC
CAS: 68006-83-7 Fórmula molecular: C12 H11 N3 Peso molecular (g/mol): 197.24 Sinónimo: 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine,1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI),3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine,2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole,2-Amino-3-methyl-α-carboline,3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine,MeAαC,MeAaC Nombre IUPAC: 3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol-2-amina SMILES: Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N