CAS RN 68006-07-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Despiperidinilo-4-hidroxi Dipiridamole, TRC
CAS: 68006-07-5 Fórmula molecular: C19H31N7O5 Peso molecular (g/mol): 437.49 Sinónimo: 2,6-Bis[bis(2-hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one SMILES: OCCN(CCO)C1=Nc2c(nc(nc2C(=O)N1)N(CCO)CCO)N3CCCCC3