CAS RN 68003-38-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CTPI 2
Selective mitochondrial citrate transporter (SLC25A1) inhibitor