accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67939-81-5

IUPAC Nombre: tris[(2-ethylhexanoyl)oxy]silyl 2-ethylhexanoate
Sinónimos: tris[(2-ethylhexanoyl)oxy]silyl 2-ethylhexanoate
Peso molecular (g/mol): 600.91
Fórmula molecular: C32H60O8Si
InChi Key: UNKOLEUDCQIVBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)C(=O)O[Si](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados