CAS RN 67666-42-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Desoxi-6-O-[3-desoxi-4-C-metil-3-[metil[(fenilmetoxi)carbonil]amino]-Beta-L-arabinopiranosil]-N1-etil-N1,N3-bis[(fenilmetoxi)carbonil]-D-estreptamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-desoxi-6-O-[3-desoxi-4-C-metil-3-[metil[(fenilmetoxi)carbonil]amino]-bL-arabinopiranosil]-N1-etil-N1,N3-bis[(fenilmetoxi)carbonil]-D-estreptamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Desoxi-6-O-[3-desoxi-4-C-metil-3-[metil[(fenilmetoxi)carbonil]amino]-Beta-L-arabinopiranosil]-N1-etil-N1,N3-bis[(fenilmetoxi)carbonil]-D-estreptamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.