CAS RN 67308-21-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[6R-[6Alfa,7Beta(R*)]]-7-[(Aminofenilacetil)amino]-3-metilen-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[6R-[6Alfa,7Beta(R*)]]-7-[(aminofenilacetil)amino]-3-metilen-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]octano-2-ácido carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.