accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)H2NOHOHO

CAS RN 672-87-7

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Sinónimos: metyrosine α-methyl-para-tyrosine metirosinum 甲酪氨酸 metirosine metirosina α-methyl-L-p-tyrosine methyltyrosine α-methyl-p-tyrosine demser
Peso molecular (g/mol): 195.22
Fórmula molecular: C10H13NO3
InChi Key: NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
SMILES: C[C@](N)(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados