CAS RN 6706-56-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N6-Formil-adenosina, TRC
CAS: 6706-56-5 Fórmula molecular: C11 H13 N5 O5 Peso molecular (g/mol): 295.251 Sinónimo: N-Formyl-adenosine,N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)formamide; Nombre IUPAC: N-[9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]purina-6-il]formamida SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC=O)ncnc23