CAS RN 66981-77-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tianeptina Éster Etilo, TRC
CAS: 66981-77-9 Fórmula molecular: C23H29ClN2O4S Peso molecular (g/mol): 465.01 Sinónimo: 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Ethyl Ester,7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Ethyl Ester S,S-Dioxide,Dibenzo[c,f][1,2]thiazepine, Heptanoic Acid Derivative,Tianeptine Impurity B Nombre IUPAC: Etil-7-[(3-cloro-6-metil-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepina-11-il)amino]heptanoato SMILES: CCOC(=O)CCCCCCNC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13