CAS RN 66917-44-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Betametasona 9,11-Epóxido 17,21-Dipropionato, TRC
CAS: 66917-44-0 Fórmula molecular: C28 H36 O7 Peso molecular (g/mol): 484.58 Sinónimo: 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime,Paracetamol Imp. G (EP),4-Hydroxyacetophenone Oxime Nombre IUPAC: 4-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidilo]fenol SMILES: CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C