accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNCH3

CAS RN 66899-02-3

IUPAC Nombre: 4,4-dimethylpyrrolidin-2-one
Sinónimos: 4,4-dimethylpyrrolidin-2-one
Peso molecular (g/mol): 113.16
Fórmula molecular: C6H11NO
InChi Key: HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CNC(=O)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados