accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOOOOHCH3H3CCH3CH3CH3H3COOHOH3CCH3CH3CH3H3CCH3OOOHCH3CH3CH3H3CCH3H3CHOH3CH3CCH3

CAS RN 6683-19-8

IUPAC Nombre: 3-{[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]oxy}-2,2-bis({[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]oxy}methyl)propyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
Sinónimos: irganox 1010
Peso molecular (g/mol): 1177.66
Fórmula molecular: C73H108O12
InChi Key: BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCC2=CC(=C(O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCC2=CC(=C(O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCC2=CC(=C(O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados