CAS RN 66635-93-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(R)-Ketorolac, TRC
CAS: 66635-93-6 Fórmula molecular: C15H13NO3 Peso molecular (g/mol): 255.27 Sinónimo: 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (1R)-,1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (R)-,(1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid,(+)-Ketorolac,(R)-Ketorolac,R-(+)-Ketorolac Nombre IUPAC: (1R)-5-benzoilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)[C@@H]1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
2
(R)-Ketorolac, MedChemExpress
MedChemExpress (R)-Ketorolac is the R-enantiomer of Ketorolac, shows potent analgesic activity, reduces ulcerogenic potential. (R)-Ketorolac is inactive on COX.