CAS RN 66608-52-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(Propiltio)-1,2-benzenodiamina, TRC
CAS: 66608-52-4 Fórmula molecular: C9H14N2S Peso molecular (g/mol): 182.29 Sinónimo: 4-(Propylthio)-1,2-phenylenediamine,4-Propylthio-o-phenylenediamine Nombre IUPAC: 4-propilsulfanilbenceno-1,2-diamina SMILES: CCCSc1ccc(N)c(N)c1