accessibility menu, dialog, popup

UserName

O2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 66522-78-9

IUPAC Nombre: 1-[(²H)oxy](²H₁₁)cyclohexane
Sinónimos: 1-[(²H)oxy](²H₁₁)cyclohexane
Peso molecular (g/mol): 112.23
Fórmula molecular: C6H12O
InChi Key: HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
SMILES: [2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados