accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OOOClN

CAS RN 66441-23-4

IUPAC Nombre: ethyl 2-{4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Sinónimos: depon epa pesticide chemical code 128701 furore caswell no. 431C fenoxaprop ethyl Whip acclaim fenoxaprop ethyl ester PUMA ethyl fenoxaprop
Peso molecular (g/mol): 361.78
Fórmula molecular: C18H16ClNO5
InChi Key: PQKBPHSEKWERTG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados