CAS RN 65956-63-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-(octadecilfosforil)colina, TRC
CAS: 65956-63-0 Fórmula molecular: C23H50NO4P Peso molecular (g/mol): 435.63 Sinónimo: Octadecylphosphorylcholine,Octadecylphosphocholine,NSC 282880,D 19391 Nombre IUPAC: Octadecilo 2-(trimetilazianiolil)fosfato de etil SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C