accessibility menu, dialog, popup

UserName

PLi

CAS RN 65567-06-8

IUPAC Nombre: lithium(1+) diphenylphosphanide
Sinónimos: lithium(1+) diphenylphosphanide
Peso molecular (g/mol): 192.13
Fórmula molecular: C12H10LiP
InChi Key: WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Li+].[P-](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados