accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOH3COOO

CAS RN 65556-30-1

IUPAC Nombre: [6-(acetyloxy)-3,4,5-tris(benzyloxy)oxan-2-yl]methyl acetate
Sinónimos: [6-(acetyloxy)-3,4,5-tris(benzyloxy)oxan-2-yl]methyl acetate
Peso molecular (g/mol): 534.61
Fórmula molecular: C31H34O8
InChi Key: IFCAMEQHKHEHBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados