accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNNH

CAS RN 64951-36-6

IUPAC Nombre: ethyl N-(piperidin-4-yl)carbamate
Sinónimos: ethyl N-(piperidin-4-yl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 172.23
Fórmula molecular: C8H16N2O2
InChi Key: JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)NC1CCNCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)