CAS RN 647859-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-[9H-Carbazolo-3,6-diildi-(1E)-2,1-ethenediil]bis[1-metil-piridinio Diioduro (>90%), TRC
CAS: 647859-37-8 Fórmula molecular: C28 H25 N3 . 2 I Peso molecular (g/mol): 657.327 Sinónimo: 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Iodide (1:2),3,6-Bis(1-methyl-4-vinylpyridinium iodine) Carbazole Nombre IUPAC: 3,6-bis[2-(1-metilpiridina-1-ium-4-il)etililo]-9H-carbbazol; diioduro SMILES: [I-].[I-].C[n+]1ccc(C=Cc2ccc3[nH]c4ccc(C=Cc5cc[n+](C)cc5)cc4c3c2)cc1