accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHPOONOOONOO

CAS RN 645-15-8

IUPAC Nombre: bis(4-nitrophenoxy)phosphinic acid
Sinónimos: bis(p-nitrophenyl)phosphate
Peso molecular (g/mol): 340.18
Fórmula molecular: C12H9N2O8P
InChi Key: MHSVUSZEHNVFKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(=O)(OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados