accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OHNNOHNNNOHOHOHOH2O

CAS RN 64350-24-9

IUPAC Nombre: N-{9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-2-yl}-2-methylpropanamide hydrate
Sinónimos: N-{9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl}-2-methylpropanamide hydrate
Peso molecular (g/mol): 371.35
Fórmula molecular: C14H21N5O7
InChi Key: JXIMAIWXKDBJKP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C1OC(CO)C(O)C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados