accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNH2NHOOSOOO

CAS RN 6408-78-2

IUPAC Nombre: sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
Sinónimos: acid blue 25
Peso molecular (g/mol): 416.38
Fórmula molecular: C20H13N2NaO5S
InChi Key: LIKZXCROQGHXTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].NC1=C(C=C(NC2=CC=CC=C2)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados