accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNOHN(R)OOOO

CAS RN 63422-71-9

IUPAC Nombre: (2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetate
Sinónimos: (2R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonylamino)-2-phenylacetate
Peso molecular (g/mol): 318.31
Fórmula molecular: C15H16N3O5
InChi Key: JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-M
SMILES: CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados