CAS RN 63419-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cianoguanidina-15N4, TRC
CAS: 63419-77-2 Fórmula molecular: C2 H4 15N4 Peso molecular (g/mol): 88.0536 Sinónimo: N-Cyanoguanidine-15N4,1-Cyanoguanidine-15N4,2-Cyanoguanidine-15N4,CGNA-15N4,Dicyandiamide-15N4,Dicyanodiamide-15N4,Didin-15N4,Epicure DICY-15N4 Nombre IUPAC: 1-((^{15}N)azanylidynemetil)guanidina SMILES: [15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]